2-Phenoxybenzyl bromide
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR9248-1G
APOSOR9248-1GEA 248 EUR
APOSOR9248-1G
2-Phenoxybenzyl bromide
2-Phenoxybenzyl bromide
Formula: C₁₃H₁₁BrO
MW: 263,134 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01320513
Núm. CAS: 82657-72-5
UN: 3265
ADR: 8,III