Benzoyl-β-alanine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Betamipron, 3-Benzamidopropanoic acid
OR924812-25G OR924812-100G
APOSOR924812-25GEA 45.1 EUR
APOSOR924812-25G APOSOR924812-100G
Benzoyl-β-alanine 98%
Benzoyl-beta-alanine
Formula: C₁₀H₁₁NO₃
MW: 193,20 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00037293
Núm. CAS: 3440-28-6