N-(2-Aminoethyl)-N-ethyl-m-toluidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR924816-5G
APOSOR924816-5GEA 231 EUR
APOSOR924816-5G
N-(2-Aminoethyl)-N-ethyl-m-toluidine 95%
N-(2-Aminoethyl)-N-ethyl-m-toluidine
Formula: C₁₁H₁₈N₂
MW: 178,28 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00025603
Núm. CAS: 19248-13-6