1-Pyrrolidinecarbonyl chloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR924831-1G OR924831-5G
APOSOR924831-1GEA 0 EUR
APOSOR924831-1G APOSOR924831-5G
1-Pyrrolidinecarbonyl chloride 95%
1-Pyrrolidinecarbonyl chloride
Formula: C₅H₈ClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051321
Núm. CAS: 1192-63-8