4,4'-Bicyclohexanone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4,4'-Dioxobicyclohexyl, [1,1'-Bi(cyclohexane)]-4,4'-dione
OR924837-100G OR924837-25G
APOSOR924837-100GEA 348 EUR
APOSOR924837-100G APOSOR924837-25G
4,4'-Bicyclohexanone 95%
4,4'-Bicyclohexanone
Formula: C₁₂H₁₈O₂
Pto. de fusión: 118…119 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00210694
Núm. CAS: 23391-99-3