3-Butoxyphenol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR924866-25G OR924866-5G
APOSOR924866-25GEA 818 EUR
APOSOR924866-25G APOSOR924866-5G
3-Butoxyphenol 95%
3-Butoxyphenol
Formula: C₁₀H₁₄O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00058976
Núm. CAS: 18979-72-1