2-Fenilciclohexanona 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR924883-1G OR924883-5G
APOSOR924883-1GEA 72.7 EUR
APOSOR924883-1G APOSOR924883-5G
2-Fenilciclohexanona 95%
2-Fenilciclohexanona
Formula: C₁₂H₁₄O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001629
Núm. CAS: 1444-65-1