(S)-(-)-1-Octin-3-ol 95%

Proveedor: Apollo Scientific

OR924917-1G OR924917-5G
APOSOR924917-1GEA 290 EUR
APOSOR924917-1G APOSOR924917-5G
(S)-(-)-1-Octin-3-ol 95%
(S)-(-)-1-Octin-3-ol
Formula: C₈H₁₄O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00191475
Núm. CAS: 32556-71-1

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR