Ethyl-6-oxaspiro[2.5]octane-1-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR924935-10G OR924935-1G OR924935-5G
APOSOR924935-10GEA 1440 EUR
APOSOR924935-10G APOSOR924935-1G APOSOR924935-5G
Ethyl-6-oxaspiro[2.5]octane-1-carboxylate
Ethyl-6-oxaspiro[2.5]octane-1-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₆O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23105848
Núm. CAS: 909406-74-2