Ethyl-3-aminobutanoate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR924945-100G OR924945-25G OR924945-5G
APOSOR924945-100GEA 522 EUR
APOSOR924945-100G APOSOR924945-25G APOSOR924945-5G
Ethyl-3-aminobutanoate 98%
Ethyl-3-aminobutanoate
Formula: C₆H₁₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008086
Núm. CAS: 5303-65-1