3,3'-Oxydipropionitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Bis(2-cyanoethyl) Ether
OR924961-1G OR924961-5G
APOSOR924961-1GEA 190 EUR
APOSOR924961-1G APOSOR924961-5G
3,3'-Oxydipropionitrile 98%
3,3'-Oxydipropionitrile
Formula: C₆H₈N₂O
MW: 124,14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001960
Núm. CAS: 1656-48-0