Ethyl benzenesulphonate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR924979-100G OR924979-500G
APOSOR924979-100GEA 104 EUR
APOSOR924979-100G APOSOR924979-500G
Ethyl benzenesulphonate 95%
Ethyl benzenesulphonate
Formula: C₈H₁₀O₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00025033
Núm. CAS: 515-46-8