1-Methoxy-1-trimethylsilyloxypropene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR924980-1G OR924980-250MG
APOSOR924980-1GEA 429 EUR
APOSOR924980-1G APOSOR924980-250MG
1-Methoxy-1-trimethylsilyloxypropene 95%
1-Methoxy-1-trimethylsilyloxypropene
Formula: C₇H₁₆O₂Si
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00671554
Núm. CAS: 34880-70-1