3-Methyl-4-pyrrolidin-1-ylbenzaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR924984-100MG OR924984-1G
APOSOR924984-100MGEA 190 EUR
APOSOR924984-100MG APOSOR924984-1G
3-Methyl-4-pyrrolidin-1-ylbenzaldehyde 95%
3-Methyl-4-pyrrolidin-1-ylbenzaldehyde
Formula: C₁₂H₁₅NO
MW: 189,26 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03063768
Núm. CAS: 461033-80-7