3,4-Dimethylcyclohexanol (mixture of isomers) 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3,4-Dimethylcyclohexanol
OR925006-5G
APOSOR925006-5GEA 60.9 EUR
APOSOR925006-5G
3,4-Dimethylcyclohexanol (mixture of isomers) 95%
3,4-Dimethylcyclohexanol (mixture of isomers)
Formula: C₈H₁₆O
MW: 128,212 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001506
Núm. CAS: 5715-23-1