1-Piperidinepentanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR925020-1G OR925020-5G
APOSOR925020-1GEA 203 EUR
APOSOR925020-1G APOSOR925020-5G
1-Piperidinepentanol 95%
1-Piperidinepentanol
Formula: C₁₀H₂₁NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03093640
Núm. CAS: 2937-83-9