(3,4-Dihydro-2H-pyran-6-yl)dimethylsilanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR925042-1G OR925042-5G
APOSOR925042-1GEA 284 EUR
APOSOR925042-1G APOSOR925042-5G
(3,4-Dihydro-2H-pyran-6-yl)dimethylsilanol 95%
(3,4-Dihydro-2H-pyran-6-yl)dimethylsilanol
Formula: C₇H₁₄O₂Si
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09265116
Núm. CAS: 304669-35-0