2,5-Dimethylterephthalic acid 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR925044-1G OR925044-5G
APOSOR925044-1GEA 74.1 EUR
APOSOR925044-1G APOSOR925044-5G
2,5-Dimethylterephthalic acid 96%
2,5-Dimethylterephthalic acid
Formula: C₁₀H₁₀O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00020292
Núm. CAS: 6051-66-7