3-Metoxi-3-metilbutan-1-ol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR925046-100G OR925046-500G
APOSOR925046-100GEA 0 EUR
APOSOR925046-100G APOSOR925046-500G
3-Metoxi-3-metilbutan-1-ol 95%
3-Metoxi-3-metilbutan-1-ol
Formula: C₆H₁₄O₂
Pto. Ebullición: 173…175 °C
Pto. de fusión: –50 °C
Densidad: 0,926 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 71 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00044771
Núm. CAS: 56539-66-3