2-Methyl-4-phenyl-2-butanol 99%
Proveedor: Apollo Scientific
OR925050-100G OR925050-500G
APOSOR925050-100GEA 0 EUR
APOSOR925050-100G APOSOR925050-500G
2-Methyl-4-phenyl-2-butanol 99%
2-Methyl-4-phenyl-2-butanol
Formula: C₁₁H₁₆O
Pto. de fusión: 30 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004472
Núm. CAS: 103-05-9