3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)propionic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Dihydroferulic acid, 3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)propanoic acid
OR925053-5G
APOSOR925053-5GEA 105 EUR
APOSOR925053-5G
3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)propionic acid 97%
3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)propionic acid
Formula: C₁₀H₁₂O₄
MW: 196,20 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016558
Núm. CAS: 1135-23-5