Nɑ-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-lysine hydrochloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Fmoc-Lys-OH.HCl, Nɑ-Fmoc-L-lysine Hydrochloride, Fmoc-Lys-OH·HCl, Nα-Fmoc-L-lysine hydrochloride
OR925054-100G
OR925054-25G
OR925054-5G
APOSOR925054-100GEA
418
EUR
APOSOR925054-100G
APOSOR925054-25G
APOSOR925054-5G
Nɑ-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-lysine hydrochloride 98%
Nalpha-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-lysine hydrochloride
Formula:
C₂₁H₂₄N₂O₄ MW: 404.89 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00190889 Núm. CAS: 139262-23-0 |