Isocianato de 2,4-dimetilfenilo 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Isocianato de 2,4-xililo
OR925058-1G OR925058-25G OR925058-5G
APOSOR925058-1GEA 37.7 EUR
APOSOR925058-1G APOSOR925058-25G APOSOR925058-5G
Isocianato de 2,4-dimetilfenilo 95%
Isocianato de 2,4-dimetilfenilo
  • May form small amount of sediment.
Formula: C₉H₉NO
MW: 147.18 g/mol
Pto. Ebullición: 114…155 °C
Densidad: 1.041 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 87 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013853
Núm. CAS: 51163-29-2
UN: 2206
ADR: 6.1 II