Benzoato de etilo 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Benzoic acid ethyl ester
OR925081-100G OR925081-1KG OR925081-500G
APOSOR925081-100GEA 62.5 EUR
APOSOR925081-100G APOSOR925081-1KG APOSOR925081-500G
Benzoato de etilo 95%
Benzoato de etilo
Formula: C₉H₁₀O₂
MW: 150.18 g/mol
Pto. Ebullición: 415
Pto. de fusión: -35
Pto. de inflamación: 91
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009109
Núm. CAS: 93-89-0
Índice Merck: 13,03802