2-Metil-8-nitroquinolina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Methyl-8-nitroquinoline
OR925095-25G
APOSOR925095-25GEA 122 EUR
APOSOR925095-25G
2-Metil-8-nitroquinolina 98%
2-Metil-8-nitroquinolina
Formula: C₁₀H₈N₂O₂
MW: 188,19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006764
Núm. CAS: 881-07-2