(R)-(-)-α-Ciclohexanometilamina 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (R)-(-)-1-Cyclohexylethylamine, (R)-1-Cyclohexylethylamine
OR925101-25G OR925101-5G
APOSOR925101-25GEA 244 EUR
APOSOR925101-25G APOSOR925101-5G
(R)-(-)-α-Ciclohexanometilamina 95%
(R)-(-)-α-Ciclohexanometilamina
Formula: C₈H₁₇N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00043338
Núm. CAS: 5913-13-3