3,3-Dimethyl-1,2-epoxybutane 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR925110-1G OR925110-5G
APOSOR925110-1GEA 102 EUR
APOSOR925110-1G APOSOR925110-5G
3,3-Dimethyl-1,2-epoxybutane 95%
3,3-Dimethyl-1,2-epoxybutane
Formula: C₆H₁₂O
MW: 100,16 g/mol
Pto. Ebullición: 95…96 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051590
Núm. CAS: 2245-30-9
UN: 1993
ADR: 3,III