Isocianato de 2-etilfenilo 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR925112-1G OR925112-5G
APOSOR925112-1GEA 116 EUR
APOSOR925112-1G APOSOR925112-5G
Isocianato de 2-etilfenilo 95%
Isocianato de 2-etilfenilo
  • May form small amount of sediment.
Formula: C₉H₉NO
MW: 147.18 g/mol
Pto. Ebullición: 56
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002013
Núm. CAS: 40411-25-4