Ortobenzoato de trimetilo 97%

Proveedor: Apollo Scientific

Sinónimos: (Trimetoximetil)benceno

OR925124-500G
APOSOR925124-500GEA 249 EUR
APOSOR925124-500G
Ortobenzoato de trimetilo 97%
Ortobenzoato de trimetilo
Formula: C₁₀H₁₄O₃
MW: 182,22 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008474
Núm. CAS: 707-07-3

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR