(E)-4-(2,6,6-Trimetil-2-ciclohexen-1-il)-3-buten-2-ona 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR925128-100G OR925128-500G
APOSOR925128-100GEA 0 EUR
APOSOR925128-100G APOSOR925128-500G
(E)-4-(2,6,6-Trimetil-2-ciclohexen-1-il)-3-buten-2-ona 95%
(E)-4-(2,6,6-Trimetil-2-ciclohexen-1-il)-3-buten-2-ona
Formula: C₁₃H₂₀O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001565
Núm. CAS: 127-41-3