4-(p-Tolyl)morpholine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Morpholinotoluene
OR925167-1G OR925167-5G
APOSOR925167-1GEA 59.6 EUR
APOSOR925167-1G APOSOR925167-5G
4-(p-Tolyl)morpholine 95%
4-(p-Tolyl)morpholine
Formula: C₁₁H₁₅NO
MW: 177,25 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00222003
Núm. CAS: 3077-16-5