Alcohol 3,5-dimetilbencilico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR925174-1G OR925174-25G OR925174-5G
APOSOR925174-1GEA 0 EUR
APOSOR925174-1G APOSOR925174-25G APOSOR925174-5G
Alcohol 3,5-dimetilbencilico 97%
Alcohol 3,5-dimetilbencilico
Formula: C₉H₁₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004648
Núm. CAS: 27129-87-9