Anhídrido 3-metilftalico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR925180-1G OR925180-25G
APOSOR925180-1GEA 0 EUR
APOSOR925180-1G APOSOR925180-25G
Anhídrido 3-metilftalico 98%
Anhídrido 3-metilftalico
Formula: C₉H₆O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00047316
Núm. CAS: 4792-30-7