4'-Chloro-3'-methylacetophenone 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-(4-Chloro-3-methylphenyl)ethanone
OR925182-1G OR925182-25G OR925182-5G
APOSOR925182-1GEA 21.9 EUR
APOSOR925182-1G APOSOR925182-25G APOSOR925182-5G
4'-Chloro-3'-methylacetophenone 99%
4'-Chloro-3'-methylacetophenone
Formula: C₉H₉ClO
MW: 168,62 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00045172
Núm. CAS: 37074-39-8