2,2-Dimethyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR925185-1G OR925185-250MG
APOSOR925185-1GEA 0 EUR
APOSOR925185-1G APOSOR925185-250MG
2,2-Dimethyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one 97%
2,2-Dimethyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Formula: C₁₀H₁₁NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11868710
Núm. CAS: 10514-70-2