3-Methyl-2-butenyl acetate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Acetic Acid Prenyl Ester, Acetic Acid 3-Methyl-2-butenyl Ester, 3-Methylbut-2-en-1-yl acetate, Prenyl Acetate
OR925190-100G OR925190-1KG OR925190-500G
APOSOR925190-100GEA 132 EUR
APOSOR925190-100G APOSOR925190-1KG APOSOR925190-500G
3-Methyl-2-butenyl acetate 97%
3-Methyl-2-butenyl acetate
Formula: C₇H₁₂O₂
MW: 128.17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036569
Núm. CAS: 1191-16-8