3-Chloro-2,6-xylidine hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR925208-25G OR925208-5G
APOSOR925208-25GEA 190 EUR
APOSOR925208-25G APOSOR925208-5G
3-Chloro-2,6-xylidine hydrochloride 97%
3-Chloro-2,6-xylidine hydrochloride
Formula: C₈H₁₁Cl₂N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02683075
Núm. CAS: 72725-98-5