3-Etil-1-pentin-3-ol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
3-Etilpent-1-in-3-ol
OR925228-1G
OR925228-25G
OR925228-5G
APOSOR925228-1GEA
132
EUR
APOSOR925228-1G
APOSOR925228-25G
APOSOR925228-5G
3-Etil-1-pentin-3-ol 95%
3-Etil-1-pentin-3-ol
Formula:
C₇H₁₂O MW: 112.17 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014392 Núm. CAS: 6285-06-9 |