2-(Cyclohexylaminomethyl)pyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: N-(2-Pyridylmethyl)cyclohexylamine, N-Cyclohexyl-2-picolylamine
OR925247-1G OR925247-5G
APOSOR925247-1GEA 183 EUR
APOSOR925247-1G APOSOR925247-5G
2-(Cyclohexylaminomethyl)pyridine 95%
2-(Cyclohexylaminomethyl)pyridine
Formula: C₁₂H₁₈N₂
MW: 190,29 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01135534
Núm. CAS: 68339-45-7