2,5-Dimetoxitolueno 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR925248-25G
APOSOR925248-25GEA 95.7 EUR
APOSOR925248-25G
2,5-Dimetoxitolueno 95%
2,5-Dimetoxitolueno
Formula: C₉H₁₂O₂
MW: 152,19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041901
Núm. CAS: 24599-58-4