Ácido 1-naftoico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
Ácido α-naftoico
OR925255-500G
APOSOR925255-500GEA
121
EUR
APOSOR925255-500G
Ácido 1-naftoico 98%
Ácido 1-naftoico
Formula:
C₁₁H₈O₂ MW: 172,18 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004007 Núm. CAS: 86-55-5 |