Ácido trans,trans-buta-1,3-dieno-1,4-dicarboxilico 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
trans, trans-2,4-Hexadienedioic acid
OR925263-10G
OR925263-1G
OR925263-5G
APOSOR925263-10GEA
0
EUR
APOSOR925263-10G
APOSOR925263-1G
APOSOR925263-5G
Ácido trans,trans-buta-1,3-dieno-1,4-dicarboxilico 95%
Ácido trans,trans-buta-1,3-dieno-1,4-dicarboxilico
Formula:
C₆H₆O₄ MW: 142,11 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002702 Núm. CAS: 3588-17-8 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...