6-Hydroxy-3-methylpicolinic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR925285-100MG OR925285-1G OR925285-250MG
APOSOR925285-100MGEA 161 EUR
APOSOR925285-100MG APOSOR925285-1G APOSOR925285-250MG
6-Hydroxy-3-methylpicolinic acid 95%
6-Hydroxy-3-methylpicolinic acid
Formula: C₇H₇NO₃
MW: 153,14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 115185-81-4