4-(3-Fenilpropil)piridina 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR925286-100G OR925286-25G OR925286-500G
APOSOR925286-100GEA 183 EUR
APOSOR925286-100G APOSOR925286-25G APOSOR925286-500G
4-(3-Fenilpropil)piridina 95%
4-(3-Fenilpropil)piridina
Formula: C₁₄H₁₅N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00047458
Núm. CAS: 2057-49-0