2-Metilbenzoxazol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Metil-1,3-benzoxazol
OR925296-500G
APOSOR925296-500GEA 375 EUR
APOSOR925296-500G
2-Metilbenzoxazol 95%
2-Metilbenzoxazol
Formula: C₈H₇NO
MW: 133,15 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005771
Núm. CAS: 95-21-6