4-Phenoxybenzyl alcohol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (4-Phenoxyphenyl)methanol
OR9253-1G OR9253-5G
APOSOR9253-1GEA 158 EUR
APOSOR9253-1G APOSOR9253-5G
4-Phenoxybenzyl alcohol 97%
4-Phenoxybenzyl alcohol
Formula: C₁₃H₁₂O₂
MW: 200,237 g/mol
Pto. de fusión: 55…56 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01463970
Núm. CAS: 2215-78-3