(2S,3S)-2-Chloro-3-methylvaleric acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (2S,3S)-2-Chloro-3-methylpentanoic Acid
OR925320-1G OR925320-5G
APOSOR925320-1GEA 335 EUR
APOSOR925320-1G APOSOR925320-5G
(2S,3S)-2-Chloro-3-methylvaleric acid 95%
(2S,3S)-2-Chloro-3-methylvaleric acid
Formula: C₆H₁₁ClO₂
MW: 150,60 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00191403
Núm. CAS: 32653-34-2