4-Metilpirocatecol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Methylbenzene-1,2-diol, 4-Methylcatechol
OR925342-100G OR925342-1KG OR925342-500G OR925342-25G
APOSOR925342-100GEA 50.9 EUR
APOSOR925342-100G APOSOR925342-1KG APOSOR925342-500G APOSOR925342-25G
4-Metilpirocatecol 95%
4-Metilpirocatecol
Formula: C₇H₈O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002205
Núm. CAS: 452-86-8