1-(Methoxymethoxy)naphthalene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR925344-10G OR925344-1G OR925344-5G
APOSOR925344-10GEA 705 EUR
APOSOR925344-10G APOSOR925344-1G APOSOR925344-5G
1-(Methoxymethoxy)naphthalene 95%
1-(Methoxymethoxy)naphthalene
Formula: C₁₂H₁₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06797119
Núm. CAS: 7382-37-8