4-Phenylbutyryl chloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR925349-1G OR925349-5G
APOSOR925349-1GEA 74.1 EUR
APOSOR925349-1G APOSOR925349-5G
4-Phenylbutyryl chloride 95%
4-Phenylbutyryl chloride
Formula: C₁₀H₁₁ClO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00798080
Núm. CAS: 18496-54-3